Learn More
4,4,4-Trifluoro-2-butinoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410228 1 g 1 g
15420228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79424-03-6 | C6H5F3O2 | 166.099 g/mol
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate is the suitable reagent used to investigate the regioselectivity of the insertion reaction with cyclometalated iridium and rhodium complexes. It may be used in the preparation of ethyl (Z)-3-iodo-4,4,4-trifluoro-2-butenoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4,4-trifluoro-2-butinoato de etilo es el reactivo adecuado utilizado para investigar la registroselectividad de la reacción de inserción con complejos de iridio y rodio ciclometalados. Puede usarse en la preparación de (Z)-3-yodo-4,4,4-trifluoro-2-butenoato de etilo.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79424-03-6
Fórmula molecular C6H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 166.099
Número MDL MFCD00192167
Clave InChI SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3597254
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobut-2-inoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
Densidad 1.162
Punto de ebullición 96°C to 98°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Fórmula lineal CF3C≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.35
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 3539414
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate, 4,4,4-trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-but-2-ynoic acid ethyl ester, pubchem10880, acmc-1bc5r, ethyl4,4,4-trifluoro-2-butynoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynate, trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, ethyl 4,4,4-trifluorobutynoate, ethyl 4,4,4-tris fluoranyl but-2-ynoate
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1
Porcentaje de pureza 97%