Learn More
Etil (4-((2-(Metilcarbamoil)piridina-4-il)oxi)fenil)carbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (4-((2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)carbamate |
| CAS | 2206827-12-3 |
| Fórmula molecular | C16H17N3O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | PAPE-ethyl Carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O4/c1-3-22-16(21)19-11-4-6-12(7-5-11)23-13-8-9-18-14(10-13)15(20)17-2/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,17,20)(H,19,21) |
| SMILES | O=C(C1=CC(OC2=CC=C(C=C2)NC(OCC)=O)=CC=N1)NC |
| Nombre IUPAC | Etil-(((2-(metilcarbamoil)piridina-4-il)oxi)fenil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 315.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.12 |