Learn More
4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30052520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052520 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052520 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0383.200100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
CAS 88150-45-2
Nombres de analitos o componentes Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC 4-(2-azidoetoxi)-3-oxobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 215.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0906 g/mol