Learn More
4-(2,8-Dicloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30051941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051941 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051941 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.200025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2,8-Dicloro-5,6-dihidro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
CAS 165739-64-0
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 Cl2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl 4-(2,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-9-14(10-12-26)20-18-7-6-17(23)13-16(18)4-3-15-5-8-19(24)25-21(15)20/h5-8,13H,2-4,9-12H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(Cl)nc24)CC1
Nombre IUPAC 4-(2,8-dicloro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-c]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 417.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1058 g/mol