Learn More
Etil 4-[2-(5-Cloro-2-metoxibenzamido)etilbenceno-etilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzene sulfonamide carbamate |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN2O6S/c1-3-28-19(24)22-29(25,26)15-7-4-13(5-8-15)10-11-21-18(23)16-12-14(20)6-9-17(16)27-2/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3,(H,21,23)(H,22,24) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.0809 |