Learn More
4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina-1-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina-1-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate |
| CAS | 53531-01-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H26 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. H (EP), Trimetazidine Imp. H (EP), Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity H, Trimetazidine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26N2O5/c1-5-24-17(20)19-10-8-18(9-11-19)12-13-6-7-14(21-2)16(23-4)15(13)22-3/h6-7H,5,8-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCN(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina-1-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |