Learn More
4-[(11RS)-8-cloro-11-fluoro-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-il]piperidina-1-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30051938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051938 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051938 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-[(11RS)-8-cloro-11-fluoro-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-il]piperidina-1-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
CAS 125743-80-8
Nombres de analitos o componentes ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H24 Cl F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate, Loratadine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(F)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Nombre IUPAC 4-(8-cloro-11-fluoro-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-il)piperidina-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 402.89
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 402,151 g/mol