Learn More
4-(1-Piperazinil)benzoato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | etil 4-(piperazina-1-il)benzoato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |