Learn More
4-(1-Metil-5-nitrobenzimidazol-2-il)butanoato de etilo, Mikromol™
Descripción
4-(1-Metil-5-nitrobenzimidazol-2-il)butanoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester |
| CAS | 3543-72-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, Ethyl 4-(1-methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)butanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(1-metil-5-nitrobenzimidazol-2-il)butanoato de etilo |
| Mostrar más |