Learn More
4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propil-1H-imidazol-5-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 144689-93-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine Maleate, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| SMILES | CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |