Learn More
Etilo 3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15254278 5 g 5 g
15264278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15254278 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155377-19-8
Fórmula molecular C7H7F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.14
Número MDL MFCD00052083
Clave InChI VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
Nombre IUPAC etilo 5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 140.0°C to 147.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.