Learn More
3-(Trifluorometil)crotonato de etilo, (E)+(Z), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392207 10 g 10 g
11382207 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09688.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 24490-03-7 | C7H9F3O2 | 182.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24490-03-7
Fórmula molecular C7H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 182.14
Número MDL MFCD00040846
Clave InChI OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, cis + trans, ethyl e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, e-3-trifluoromethyl-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5838607
Nombre IUPAC (E)-4,4,4-trifluoro-3-metilbut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)\C=C(/C)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.378
Cantidad 10 g
Número UN UN3272
Beilstein 1910081
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.