Learn More
3-(Trifluorometil)crotonato de etilo, (E)+(Z), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382207 2 g 2 g
11392207 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09688.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24490-03-7 | C7H9F3O2 | 182.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24490-03-7
Fórmula molecular C7H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 182.14
Número MDL MFCD00040846
Clave InChI OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo ethyl 4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, cis + trans, ethyl e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, e-3-trifluoromethyl-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5838607
Nombre IUPAC (E)-4,4,4-trifluoro-3-metilbut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)\C=C(/C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.378
Cantidad 2 g
Número UN UN3272
Beilstein 1910081
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 96%