Learn More
3-Trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490164 25 g 25 g
11470164 1 g 1 g
11480164 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13609.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155377-19-8
Fórmula molecular C7H7F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.14
Número MDL MFCD00052083
Clave InChI VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
Nombre IUPAC etilo 5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 142°C to 146°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.14
Porcentaje de pureza 97%