Learn More
Ethyl 3-thiopheneacetate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10236580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236580 10 mL Glass bottle 10 ml
1 options
Código de producto. 10236580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241910100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-thiopheneacetate
Nombre de nota 98%
CAS 37784-63-7
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 97.0°C to 98.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H10O2S
Índice de refracción 1.5090 to 1.5110
Número MDL MFCD00005472
Cantidad 10 mL
Beilstein 18, III, 4066
Gravedad específica 1.12
Sinónimo ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
Clave InChI FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CSC=C1
Nombre IUPAC etil 2-(tiofen-3-il)acetato
Peso molecular (g/mol) 170.23
PubChem CID 520865
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid