Learn More
3-[(tetrahidropiranil)oxi]butanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30376378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376378 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30376378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE926483250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Fórmula molecular C5 H5 N O3 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES OS(=O)(=O)c1cccnc1
Nombre IUPAC ácido piridina-3-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 159.163
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.999