Learn More
3-Terc-butilo-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480220 5 g 5 g
11470220 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50678.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 916791-97-4 | C10H16N2O2 | 196.25 g/mol
Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-terc-butil-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916791-97-4
Fórmula molecular C10H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00173782
Clave InChI RCXMILPYEKVQLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-tert-butyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-tert-butyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-1,1-dimethylethyl-, ethyl ester, maybridge3_006722, acmc-1cr14
PubChem CID 2743509
Nombre IUPAC 5-terc-butilo-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%