Learn More
Etilo 3-(terc-butil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxilato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10580933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10580933 10 g 10 g
10110662 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580933 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB03148EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 133261-10-6
Fórmula molecular C11H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 210.277
Clave InChI JCOHRMJIHAFFBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799344
Nombre IUPAC etilo 5-terc-butil-2-metilpirazol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Cantidad 10 g
Sinónimo ethyl 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1c1ez, ethyl3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 210