Learn More
Etilo 3-piridilacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249563 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249563 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697642 25 g Frasco de vidrio 25 g
10336510 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10249563 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118920050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39931-77-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39931-77-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00006411
Clave InChI RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-3-yl acetate, ethyl 3-pyridineacetate, 3-pyridineacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-3-pyridyl-, ethyl ester, pyridin-3-yl-acetic acid ethyl ester, 3-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-pyridyl acetate, pubchem20506, ethyl-3-pyridyl-acetate
PubChem CID 96490
Nombre IUPAC etilo 2-piridin-3-ilacetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-pyridylacetate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 80°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2COOC2H5
Índice de refracción 1.4990 to 1.501
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido