Learn More
3-(piridin-2-ilamino)propanoato de etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate |
| CAS | 103041-38-9 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCOC(=O)CCNc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 3-(piridin-2-ilamino)propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.1055 |