Learn More
3-(piridin-2-ilamino)propanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30373921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373921 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9256205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Fórmula molecular C10H14N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)CCNc1ccccn1
Nombre IUPAC 3-(piridin-2-ilamino)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1055