Learn More
3-fenilpropionato de etilo, TRC
Código de producto. 30378191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378191 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30378191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92572025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic acid ethyl ester
CAS 2021-28-5
Fórmula molecular C11 H14 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-fenilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994