Learn More
3-fenilpropionato de etilo, TRC
Código de producto. 30377813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377813 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30377813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92572050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic acid ethyl ester
CAS 2021-28-5
Fórmula molecular C11 H14 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCc1ccccc1
Nombre IUPAC 3-fenilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994