Learn More
3-Fenilpropionato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410004 50 g 50 g
11420004 250 g 250 g
11400004 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13055.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2021-28-5 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Ethyl 3-phenylpropionate is used as an active pharmaceutical ingredient intermediate. It is also used in the synthesis of pyrimidine based inhibitors of cyclin-dependant kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fenilpropionato de etilo se utiliza como intermediario de ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza en la síntesis de inhibidores basados en pirimidina de quinasas dependientes de ciclina.
Solubilidad
Miscible con aceites y etanol. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2021-28-5
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00009206
Clave InChI JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-phenylpropionate, ethyl hydrocinnamate, ethyl dihydrocinnamate, benzenepropanoic acid, ethyl ester, 3-phenylpropionic acid ethyl ester, hydrocinnamic acid, ethyl ester, ethylhydrocinnamoate, ethyl benzenepropanoate, unii-58e9z9v64d, ethylphenyl propanoate
PubChem CID 16237
Nombre IUPAC 3-fenilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-phenylpropionate
Densidad 1.016
Punto de ebullición 118°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 50 g
Beilstein 1910432
Información de solubilidad Miscible with oils and ethanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥98%