Learn More
3-Fenilglicidato de etilo, cis + trans, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476156 50 mL 50 ml
11486156 250 mL 250 ml
11466156 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22990.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-39-1 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-39-1
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00005123
Clave InChI GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8469
Nombre IUPAC etil 3-feniloxirano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-phenylglycidate
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1.102
Punto de ebullición 95°C to 97°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 50 mL
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza ≥90%