Learn More
3-fenilglicidato de etilo, 90%, mezcla de cis y trans
Código de producto. 10595041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10595041 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10327711 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10051761 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10647884 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10595041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 332650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-39-1 | C₁H₁₂O₃| 192,21 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-39-1
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Número MDL MFCD00005123
Clave InChI GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8469
Nombre IUPAC etil 3-feniloxirano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-phenylglycidate
Nombre de nota 90%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 96.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5165 to 1.5205
Cantidad 5 mL
Beilstein 18,42
Gravedad específica 1.12
Sinónimo ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación