Learn More
3-Fenoxipropionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361977 50 g 50 g
11351977 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07606.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22409-91-2 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22409-91-2
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00026919
Clave InChI TXKJOPXGYSFUNC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 347973
Nombre IUPAC 3-fenoxipropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-phenoxypropionate
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.084
Punto de ebullición 141°C to 143°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5005
Cantidad 50 g
Beilstein 2331072
Sinónimo ethyl 3-phenoxypropionate, 3-phenoxypropanoic acid ethyl ester, acmc-20akz9, propanoic acid,3-phenoxy-, ethyl ester, propanoic acid, 3-phenoxy-, ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%