Learn More
Acetato de etil 3-(p-Menthane-3-carboxamido), TRC
Código de producto. 30133603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133603 10 g 10 g
30136217 5 g 5 g
30011940 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE68489010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68489-14-5
Fórmula molecular C15 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 269.38
Sinónimo N-[[(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]glycine Ethyl Ester, CPS 337, FEMA 4309;
Nombre IUPAC etil-2-[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexacarbonil]amino]acetato
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)[C@@H]1C[C@H](C)CC[C@H]1C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(p-Menthane-3-carboxamido)acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H27NO3/c1-5-19-14(17)9-16-15(18)13-8-11(4)6-7-12(13)10(2)3/h10-13H,5-9H2,1-4H3,(H,16,18)/t11-,12+,13-/m1/s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.199
Porcentaje de pureza >95%