Learn More
Etil 3-Oxohept-6-enoato, TRC
Código de producto. 30372510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30372510 2.5 g
30373037 250 mg
30380166 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9293082.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17605-06-0
Fórmula molecular C9 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Nombre IUPAC Etil 3-oxohept-6-enoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-oxohept-6-enoate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0943