Learn More
3-oxododecanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Oxododecanoate |
| CAS | 67342-99-8 |
| Fórmula molecular | C14 H26 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 3-oxododecanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.354 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.188 |