Learn More
Etil 3-Oxo-4-aza-5Alfa-androsto-1-ene-17Beta-carboxilato, TRC
Código de producto. 30134165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134165 1 g 1 g
17912245 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9253451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157307-36-3
Fórmula molecular C21 H31 N O3
Peso molecular (g/mol) 345.48
Sinónimo 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, : 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, (5α,17β)-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, 4-azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid deriv., Ethyl 3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylate, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylic Acid Ethyl Ester, Dutasteride Imp C (EP), Dutasteride Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-19(24)16-7-6-14-13-5-8-17-21(3,12-10-18(23)22-17)15(13)9-11-20(14,16)2/h10,12-17H,4-9,11H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14-,15-,16+,17+,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.2304