Learn More
3-oxo-4-aza-5alfa-androst-1-eno-17beta-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
3-oxo-4-aza-5alfa-androst-1-eno-17beta-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate |
| CAS | 157307-36-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H31 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dutasteride EP Impurity C, ethyl (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylate, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, (5α,17β)-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, 4-azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid deriv., Ethyl 3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylate, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylic Acid Ethyl Ester, Dutasteride Imp C (EP), Dutasteride Ethyl Ester, Dutasteride Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-19(24)16-7-6-14-13-5-8-17-21(3,12-10-18(23)22-17)15(13)9-11-20(14,16)2/h10,12-17H,4-9,11H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14-,15-,16+,17+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |