Learn More
Etil 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorofenil)butanoato, TRC
Código de producto. 30387620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387620 100 mg
30386054 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1151240-88-8
Fórmula molecular C12H11F3O3
Peso molecular (g/mol) 260.21
Sinónimo Ethyl Ester 2,4,5-Trifluoro-beta-oxo-benzenebutanoic Acid
SMILES CCOC(=O)CC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11F3O3/c1-2-18-12(17)5-8(16)3-7-4-10(14)11(15)6-9(7)13/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.066