Learn More
3-Oxo-3-(4-piridil)propionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478208 5 g 5 g
15488208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61647.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26377-17-3
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00094021
Clave InChI PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2735202
Nombre IUPAC etilo 3-oxo-3-piridin-4-ilpropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
Punto de fusión 53°C to 59°C
Color Marrón
Densidad 1.155 g/mL
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido