Learn More
3-Oxo-3-(2-piridil)propionato de etilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491789 1 g 1 g
15411799 250 mg 250 miligramos
15401799 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64533.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26510-52-1
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00094022
Clave InChI FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
PubChem CID 2736461
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate
Densidad 1.164 g/mL
Punto de ebullición 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 1 g
Beilstein 145706
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC etil 3-oxo-3-(piridin-2-il)propanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido