Learn More
3-Oxo-3-(2,3,4-trifluorofenil)propanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate |
| CAS | 157766-27-3 |
| Fórmula molecular | C11H9F3O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9F3O3/c1-2-17-9(16)5-8(15)6-3-4-7(12)11(14)10(6)13/h3-4H,2,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-3-(2,3,4-trifluorofenil)propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 246.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0504 |