Learn More
3-oxo-2-fenilpropanoato de etilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-oxo-2-Phenylpropanoate |
| CAS | 17838-69-6 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ipratropium Bromide Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-2-fenilpropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |