Learn More
Etil 3-nitrobenzilideneacetoaceato, TRC
Código de producto. 30378641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378641 25 g
30382444 50 g
30382169 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92605025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39562-16-8
Fórmula molecular C13H13NO5
Peso molecular (g/mol) 263.25
Sinónimo Ethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate, Ethyl 2-(3'-Nitrobenzylidene)acetoacetate, Ethyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate, 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-Butanoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (2E)-2-[(3-nitrofenil)metilideno]-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)\C(=C\c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Nitrobenzylideneacetoacetate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO5/c1-3-19-13(16)12(9(2)15)8-10-5-4-6-11(7-10)14(17)18/h4-8H,3H2,1-2H3/b12-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0794