Learn More
Etil 3-nitrobenzoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483334 25 g 25 g
11493334 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483334 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10626.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-98-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-98-4
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD00014702
Clave InChI MKBIJCPQTPFQKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, ethyl ester, ethyl-m-nitrobenzoate, m-nitrobenzoic acid, ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester, acmc-20akzc, 3-nitrobenzoic acid ethyl, benzoic acid, 3-nitro-,ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester 8ci, r---2-2-diphenylphosphino phenyl-4-phenyl-2-oxazoline
PubChem CID 69261
Nombre IUPAC etil 3-nitrobenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-nitrobenzoate
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 297°C to 298°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1912880
Índice Merck 14,3832
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza ≥98%