Learn More
Etil 3-(N,N-dimetilamino)acrilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965341 100 g Frasco de vidrio 100 g
10790941 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269631000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-99-2
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00144269
Clave InChI MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
Nombre IUPAC Etil (E)-3-(dimetilamino)prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 17.0°C to 18.0°C
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Índice de refracción 1.5105 to 1.5125
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (25 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.