Learn More
Propanoato de etil 3-(N-Butilacetamido), TRC
Código de producto. 30005859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005859 50 g 50 g
30006595 1 g 1 g
30007603 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90062550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52304-36-6
Fórmula molecular C11 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Sinónimo 3-(Butylacetylamino)propionic acid ethyl ester, 3-[(N-Butyl-N-acetyl)amino]propionic acid ethyl ester, AI 3-70763, BAAPE, EUS 26-15, Ethyl 3-(N-butylacetamido)propionate, IR 3535, Merck 3535, Quwenzhi, Repellent 3535
Nombre IUPAC Propanoato etil 3-[acetil(butil)amino]
SMILES CCCCN(CCC(=O)OCC)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[N-n-Butyl-N-acetyl]aminopropionic acid ethyl ester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21NO3/c1-4-6-8-12(10(3)13)9-7-11(14)15-5-2/h4-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1521
Porcentaje de pureza >95%