Learn More
3-metilpirazol-4-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Methylpyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 85290-78-4 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCOC(=O)c1c[nH]nc1C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0742 |