Learn More
Etil 3-metilisoxazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389125 1 g 1 g
11399125 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389125 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16362.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20328-15-8 | C7H9NO3 | 155.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20328-15-8
Fórmula molecular C7H9NO3
Peso molecular (g/mol) 155.153
Número MDL MFCD01075736
Clave InChI AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 317668
Nombre IUPAC etil 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CON=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate
Punto de ebullición 64°C (0.6 mmHg)
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 1 g
Beilstein 1072756
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.15
Porcentaje de pureza 97%