Learn More
Clorhidrato de etil(3-metilhexan-2-il)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride |
| CAS | 1305712-15-5 |
| Fórmula molecular | C9H21N.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21N.ClH/c1-5-7-8(3)9(4)10-6-2;/h8-10H,5-7H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCC(C)C(C)NCC |
| Nombre IUPAC | N-etil-3-metilhexan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 179.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.1441 |