Learn More
3-(metil-d3-mercapto)propionato de etilo, TRC
Código de producto. 30388577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388577 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30388577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92510250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Fórmula molecular C6 2H3 H9 O2 S
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC 3-(trideuteriometilsulfanil)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 151.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0746