Learn More
3-Metil-4-oxo-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carboxilato de etilo (éster etílico del ácido 3-metil-flavona-8-carboxílico), Mikromol™
Código de producto. 30051075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051075 25 mg 25 miligramos
17960376 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051075 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0156.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metil-4-oxo-2-fenil-4H-1-benzopiran-8-carboxilato de etilo (éster etílico del ácido 3-metil-flavona-8-carboxílico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate
CAS 35888-94-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flavoxate Hydrochloride Imp. B (EP), Flavoxate Imp. B (EP), Flavoxate USP Related Compound C, Flavoxate USP RC C, 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Flavoxate Related Compound C, Flavoxate Hydrochloride Impurity B, Flavoxate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C
Nombre IUPAC 3-metil-4-oxo-2-fenilcromeno-8-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 308.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.1049 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.