Learn More
3-Metil-3-fenilglicidato de etilo, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480048 50 g 50 g
11490048 250 g 250 g
11470048 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23654.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 77-83-8 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-83-8
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.241
Número MDL MFCD00022338
Clave InChI LQKRYVGRPXFFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl methylphenylglycidate, ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate, strawberry aldehyde, fraeseol, empg, c-16 aldehyde, aldehyde c-16, ethyl methylphenyl glycidate, ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate
PubChem CID 6501
Nombre IUPAC 3-metil-3-feniloxirano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1C(O1)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1.044
Punto de ebullición 272°C to 275°C
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 50 g
Beilstein 12299
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 98%