Learn More
3-Metil-2-tionoimidazolin-1-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358045 25 g 25 g
11348045 5 g 5 g
11368045 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08218.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22232-54-8 | C7H10N2O2S | 186.229 g/mol
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate is used as thyroid inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-2-tionoimidazolin-1-carboxilato de etilo se utiliza como inhibidor tiroideo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cloroformo y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22232-54-8
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.229
Número MDL MFCD00027421
Clave InChI CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
Nombre IUPAC etilo 3-metil-2-sulfanilidenoimidazol-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate
Punto de fusión 122°C to 126°C
pH 5.0 to 7.0
Cantidad 25 g
Beilstein 144339
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1798
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. Sightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.24
Porcentaje de pureza 97%