Learn More
3-metil-2-quinoxalinacarboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylate |
| CAS | 3885-38-9 |
| Fórmula molecular | C12H12N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylquinoxaline, 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-3-16-12(15)11-8(2)13-9-6-4-5-7-10(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1nc2ccccc2nc1C |
| Nombre IUPAC | 3-metilquinoxalina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 216.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0899 |