Learn More
3-Metil-2-oxobutirato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10770901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10770901 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381124 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10770901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20201-24-5
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009122
Clave InChI CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
Nombre IUPAC etil 3-metil-2-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Color Amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 62°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCOCO2C2H5
Índice de refracción 1.4090 to 1.413
Cantidad 5 g
Beilstein 03, 683
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.